SAB4200075
Anti-VAC14 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ArPIKfyve, Anti-TAX1-binding protein 2, Anti-TAX1BP2, Anti-TAX1BP2 TAX-reactive protein x, Anti-TRX
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~82 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1.5 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 10-15 μg using A431 cell lysates
indirect immunofluorescence: 8-16 μg/mL using HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of mouse brain (S1 fraction) or rat brain (S1 fraction)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... VAC14(55697)
rat ... Vac14(307842)
Descripción general
Especificidad
Aplicación
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)