SAB4200015
Anti-TRIP6 antibody, Mouse monoclonal
clone TRP(C)-34, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-MGC10556, Anti-MGC10558, Anti-MGC29959, Anti-MGC3837, Anti-MGC4423, Anti-OIP1, Anti-Thyroid hormone receptor interactor 6, Anti-ZRP1
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
TRP(C)-34, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~50 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TRIP6(7205)
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)