SAB4100383
Monoclonal Anti-TMOD1 antibody produced in mouse
clone TMOD1-A328, culture supernatant
Sinónimos:
Anti-D9S57E, Anti-ETMOD, Anti-TMOD, Anti-tropomodulin 1
About This Item
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
TMOD1-A328, monoclonal
Formulario
aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 40.4 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2b
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... TMOD1(7111)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)