SAB4100248
Monoclonal Anti-AQP1 antibody produced in mouse
clone AQP1-B217, culture supernatant
Sinónimos:
AntiAQP-CHIP, AntiAquaporin 1 (Colton blood group), AntiAquaporin 1 (channel-forming integral protein, 28kDa, CO blood group), AntiCHIP28, AntiCO, AntiChannel-like integral membrane protein, 28-kDa, AntiColton blood group, AntiFIX
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
AQP1-B217, monoclonal
Formulario
aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 28.3 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AQP1(358)
Inmunógeno
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)