Documentos clave
SAB4100223
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PEX5 antibody produced in mouse
clone PEX5-B173, culture supernatant
Sinónimos:
AntiPTS1-BP, AntiPTS1R, AntiPXR1, AntiPeroxisomal biogenesis factor 5
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
PEX5-B173, monoclonal
Formulario
aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 69.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... PEX5(5830)
Inmunógeno
PEX5 purified recombinant protein
Forma física
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)