Documentos clave
SAB3700068
Sigma-Aldrich
Anti-Cat IgG (Fc specific)-Biotin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
cat
técnicas
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Especificidad
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Cat IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Biotin, Anti-Rabbit Serum, Cat IgG, Cat IgG F(c) and Cat Serum. No reaction was observed against Cat IgG F(ab′)2.
Inmunógeno
Cat IgG F(c) fragment
Propiedades físicas
Antibody format: IgG
Forma física
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Reconstitución
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)