Documentos clave
SAB3501107
Sigma-Aldrich
Anti-AIF antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Seleccione un Tamaño
100 μG
$363.00
$363.00
Normalmente se envía en 5 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
$363.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$363.00
Normalmente se envía en 5 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
predicted mol wt 27-36 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CNKSR1(10256)
Inmunógeno
AIF antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the center of human AIF.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ludivine Laurans et al.
Nature medicine, 24(8), 1113-1120 (2018-06-27)
The association between altered gut microbiota, intestinal permeability, inflammation and cardiometabolic diseases is becoming increasingly clear but remains poorly understood1,2. Indoleamine 2,3-dioxygenase is an enzyme induced in many types of immune cells, including macrophages in response to inflammatory stimuli, and