SAB3300019
Monoclonal Anti-CK19 antibody produced in mouse
clone 2F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Anti-K19, Anti-K1CS, Anti-MGC15366
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2F8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen 43.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... KRT19(3880)
Inmunógeno
Descripción de destino
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)