Documentos clave
SAB2900126
Sigma-Aldrich
Anti-GPR152/PGR5 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
AXOR14, GPR152, heat-stable fragment rp8-9, pgr5
Seleccione un Tamaño
50 μG
$544.00
$544.00
Normalmente se envía en 5 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
$544.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$544.00
Normalmente se envía en 5 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GPR152(390212)
Inmunógeno
Synthetic 19 amino acid peptide from C-terminus of human GPR152. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla (100%); Monkey (95%); Gibbon, Marmoset (89%).
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)