SAB2108787
Anti-THRA antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Sinónimos:
ENV, ENVW, ERVWE1, HERV-7q, HERV-W-ENV
Seleccione un Tamaño
$460.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
$460.00
origen biológico
rabbit
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
55 kDa
reactividad de especies (predicha por homología)
human, zebrafish, mouse, bovine, rabbit, rat, horse, guinea pig, canine
concentración
0.5 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... THRA(7067)
Descripción general
Inmunógeno
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)