SAB2108487
Anti-BTG2
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti- MGC126064, Anti- PC3, Anti- TIS21, Anti-MGC126063
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
17 kDa
reactividad de especies
rat, human
concentración
0.5-1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: suitable
nº de acceso
NM_006763
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BTG2(7832)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
It participates in the modulation of cell cycle transition. It has the ability to repress the migration and invasion of osteosarcoma cells.
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)