SAB2103717
Anti-C11ORF53 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-MGC50104
Seleccione un Tamaño
$541.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
$541.00
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
25 kDa
species reactivity
rat, human
concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Immunogen
Sequence
Physical form
Disclaimer
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Certificados de análisis (COA)
¿Necesita un COA de muestra?
Esto es un Certificado de análisis (COA) de muestra y es posible que no represente un lote de fabricación reciente para este producto específico.