Documentos clave
SAB2103038
Sigma-Aldrich
Anti-ZMYND19 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-MIZIP
Seleccione un Tamaño
100 μL
$541.00
$541.00
Normalmente se envía en 5 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
$541.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$541.00
Normalmente se envía en 5 días laborables. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
26 kDa
reactividad de especies
rat, guinea pig, mouse, horse, dog, human
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Inmunógeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ZMYND19
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ZMYND19 is a MYND zinc finger domain-containing protein that binds to the C terminus of melanin-concentrating hormone receptor-1 (MCHR1; MIM 601751), and to the N termini of alpha-tubulin (TUBA1; MIM 191110), and beta-tubulin (TUBB; MIM 191130).ZMYND19 is a MYND zinc finger domain-containing protein that binds to the C terminus of melanin-concentrating hormone receptor-1 (MCHR1; MIM 601751) (Bachner et al., 2002 [PubMed 12208518]), and to the N termini of alpha-tubulin (TUBA1; MIM 191110), and beta-tubulin (TUBB; MIM 191130) (Francke et al., 2005 [PubMed 16039987]).[supplied by OMIM]. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-5 BU147462.1 1-5 6-1371 AJ298882.2 14-1379
Secuencia
Synthetic peptide located within the following region: GWRPKAEETSSKQREQSLYWLAIQQLPTDPIEEQFPVLNVTRYYNANGDV
Forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)