SAB2102313
Anti-ST18 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-KIAA0535, Anti-Suppression of tumorigenicity 18 (breast carcinoma) (zinc finger protein), Anti-ZNF387
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
mol peso
115 kDa
reactividad de especies
mouse, rabbit, rat, horse, human, canine, guinea pig
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... ST18(9705)
Inmunógeno
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)