SAB2102009
Anti-RIPK3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-RIP3, Anti-Receptor-interacting serine-threonine kinase 3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
mol peso
57 kDa
reactividad de especies
horse, rat, bovine, human, mouse
técnicas
western blot: suitable
secuencia del inmunógeno
FRAQHRKWGYDVAVKIVNSKAISREVKAMASLDNEFVLRLEGVIEKVNWD
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RIPK3(11035)
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting (1 paper)
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)