SAB2101764
Anti-PDS5A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-DKFZp686B19246, Anti-FLJ41012, Anti-KIAA0648, Anti-MGC131948, Anti-PDS5, regulator of cohesion maintenance, homolog A (S. cerevisiae)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
151 kDa
reactividad de especies
human, mouse, bovine, rat, rabbit, pig, horse, dog
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDS5A(23244)
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)