SAB2101399
Anti-LSM4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-LSM4 homolog, U6 small nuclear RNA associated (S. cerevisiae), Anti-YER112W
Seleccione un Tamaño
$541.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
$541.00
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
15 kDa
reactividad de especies
bovine, guinea pig, human, dog, horse
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... LSM4(25804)
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)