SAB2100055
Anti-ADCY8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-ADCY3, Anti-Adenylate cyclase 8 (brain), Anti-HBAC1
Seleccione un Tamaño
$541.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
$541.00
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
140 kDa
reactividad de especies
rabbit, guinea pig, human, bovine, rat, dog, mouse
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ADCY8(114)
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)