SAB1413279
Monoclonal Anti-MGAT2 antibody produced in mouse
clone 6G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGAT2
About This Item
conjugado
unconjugated
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6G5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
74.91 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
técnicas
ELISA: suitable
isotipo
IgG2a, kappa
Nº de acceso Protein ID
BC006390
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MGAT2(4247)
Descripción general
Inmunógeno
Secuencia
Forma física
Nota de preparación
Almacenamiento y estabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)