Documentos clave
SAB1412937
Sigma-Aldrich
Anti-GAS2L2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-GAR17
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 96.8 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GAS2L2(246176)
Inmunógeno
GAS2L2 (NP_644814.1, 1 a.a. ~ 880 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSQPAGGRRKPRTLGPPVCSIRPFKSSEQYLEAMKEDLAEWLRDLYGLDIDAANFLQVLETGLVLCQHANVVTDAALAFLAEAPAQAQKIPMPRVGVSCNGAAQPGTFQARDNVSNFIQWCRKEMGIQEVLMFETEDLVLRKNVKNVVLCLLELGRRAWRFGVAAPTLVQLEEEIEEEVRRELALPPPDPSPPAPPRRQPCHFRNLDQMVQSLVSHCTCPVQFSMVKVSEGKYRVGDSNTLIFIRILRNHVMVRVGGGWDTLGHYLDKHDPCRCTSLSHKPGSFLKPPAPPVQHEVRVQDGPSQTQPTMTISRSQSPPPPVDWKTYTSSDRRLRPPTPSSPRPRRERGAGTGASREMAPFLRCQERSLIPSWRQPTAGDSPPSPQSSSTQKGRDPQCTSSGKREERYPPELPRGRIPTSWVHEETDSWGTDAGNPTPQRLRAIEATTKGISARGPSPLPRSFGPAECLGLRLPLRDEAKGAFFQFREPESVRSPTPVQGLTKIPIRLPPARPPTPGRSFPGATSGSPRTELGRDPIPLRAVTVDLAGSTHGDCSVEVRQEDQQLDIQVMAEARESWDLGLQEQEGRYTPLPLGGNKEQAIYCSLEEEILGNMKLLEVRSACPQGTRSGVIPRSGVYIPRLAGQWPEPGGPYDKAIQELAQGSPSLLKVDLEAWKAAPTGSPKPAVTPGPGSLKGKLGARQSGPRTKASLSAKGTHMRKVPPQGGQDCSASTVSASPEAPTPSPLDPNSDKAKACLSKGRRTLRKPKRVPSIYKLKLRPRIRPRRDHRPEKQPSRIPRPLAYVFLGPARQPPKDRLLRAVLGSKGGEASRVDGASVGEEEEEGKEEKEPAAPLESSPQPPEGLQPHWLNQAPLPPEEESWV
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)