Documentos clave
SAB1412519
Sigma-Aldrich
ANTI-NEUROG1 antibody produced in mouse
clone 3G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
AKA, Math4C, NEUROD3, NEUROG1, bHLHa6
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3G4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 34.76 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NEUROG1(4762)
Inmunógeno
NEUROG1 (NP_006152, 82 a.a. ~ 163 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SEALLHSLRRSRRVKANDRERNRMHNLNAALDALRSVLPSFPDDTKLTKIETLRFAYNYIWALAETLRLADQGLPGGGARER
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)