Documentos clave
SAB1411793
Sigma-Aldrich
Anti-Huntingtin Disease (HD/HTT) Antibody
mouse monoclonal, 3D6
Sinónimos:
HD, IT15
Seleccione un Tamaño
100 μG
$541.00
$541.00
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
$541.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$541.00
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Nombre del producto
ANTI-HD antibody produced in mouse, clone 3D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3D6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 37.84 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HD(3064)
Inmunógeno
HD (NP_002102, 81 a.a. ~ 190 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AVAEEPLHRPKKELSATKKDRVNHCLTICENIVAQSVRNSPEFQKLLGIAMELFLLCSDDAESDVRMVADECLNKVIKALMDSNLPRLQLELYKEIKKNGAPRSLRAALW
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)