Documentos clave
SAB1411607
Sigma-Aldrich
Anti-CREB3L1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
OASIS
Seleccione un Tamaño
100 μG
$541.00
$541.00
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
$541.00
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
$541.00
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 57 kDa
species reactivity
human
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CREB3L1(90993)
Immunogen
CREB3L1 (NP_443086.1, 1 a.a. ~ 519 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDAVLEPFPADRLFPGSSFLDLGDLNESDFLNNAHFPEHLDHFTENMEDFSNDLFSSFFDDPVLDEKSPLLDMELDSPTPGIQAEHSYSLSGDSAPQSPLVPIKMEDTTQDAEHGAWALGHKLCSIMVKQEQSPELPVDPLAAPSAMAAAAAMATTPLLGLSPLSRLPIPHQAPGEMTQLPVIKAEPLEVNQFLKVTPEDLVQMPPTPPSSHGSDSDGSQSPRSLPPSSPVRPMARSSTAISTSPLLTAPHKLQGTSGPLLLTEEEKRTLIAEGYPIPTKLPLTKAEEKALKRVRRKIKNKISAQESRRKKKEYVECLEKKVETFTSENNELWKKVETLENANRTLLQQLQKLQTLVTNKISRPYKMAATQTGTCLMVAALCFVLVLGSLVPCLPEFSSGSQTVKEDPLAADGVYTASQMPSRSLLFYDDGAGLWEDGRSTLLPMEPPDGWEINPGGPAEQRPRDHLQHDHLDSTHETTKYLSEAWPKDGGNGTSPDFSHSKEWFHDRDLGPNTTIKLS
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)