Documentos clave
SAB1411211
Sigma-Aldrich
Anti-BDH1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
BDH, MGC2723, MGC4347, MGC9788, SDR9C1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 38.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BDH1(622)
Categorías relacionadas
Descripción general
This gene encodes a member of the short-chain dehydrogenase/reductase gene family. The encoded protein forms a homotetrameric lipid-requiring enzyme of the mitochondrial membrane and has a specific requirement for phosphatidylcholine for optimal enzymatic activity. The encoded protein catalyzes the interconversion of acetoacetate and (R)-3-hydroxybutyrate, the two major ketone bodies produced during fatty acid catabolism. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been described. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
BDH1 (NP_004042.1, 1 a.a. ~ 343 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLATRLSRPLSRLPGKTLSACDRENGARRPLLLGSTSFIPIGRRTYASAAEPVGSKAVLVTGCDSGFGFSLAKHLHSKGFLVFAGCLMKDKGHDGVKELDSLNSDRLRTVQLNVCSSEEVEKVVEIVRSSLKDPEKGMWGLVNNAGISTFGEVEFTSLETYKQVAEVNLWGTVRMTKSFLPLIRRAKGRVVNISSMLGRMANPARSPYCITKFGVEAFSDCLRYEMYPLGVKVSVVEPGNFIAATSLYSPESIQAIAKKMWEELPEVVRKDYGKKYFDEKIAKMETYCSSGSTDTSPVIDAVTHALTATTPYTRYHPMDYYWWLRMQIMTHLPGAISDMIYIR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)