Documentos clave
SAB1411164
Sigma-Aldrich
Anti-RAD1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HRAD1, REC1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 31.8 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RAD1(5810)
Descripción general
This gene encodes a component of a heterotrimeric cell cycle checkpoint complex, known as the 9-1-1 complex, that is activated to stop cell cycle progression in response to DNA damage or incomplete DNA replication. The 9-1-1 complex is recruited by RAD17 to affected sites where it may attract specialized DNA polymerases and other DNA repair effectors. Alternatively spliced transcript variants of this gene have been described. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
RAD1 (NP_002844.1, 1 a.a. ~ 282 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPLLTQQIQDEDDQYSLVASLDNVRNLSTILKAIHFREHATCFATKNGIKVTVENAKCVQANAFIQAGIFQEFKVQEESVTFRINLTVLLDCLSIFGSSPMPGTLTALRMCYQGYGYPLMLFLEEGGVVTVCKINTQEPEETLDFDFCSTNVINKIILQSEGLREAFSELDMTSEVLQITMSPDKPYFRLSTFGNAGSSHLDYPKDSDLMEAFHCNQTQVNRYKISLLKPSTKALVLSCKVSIRTDNRGFLSLQYMIRNEDGQICFVEYYCCPDEEVPESES
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)