MilliporeSigma
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1410188
Sigma-Aldrich
Anti-WBSCR22 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HASJ4442, HUSSY-3, MGC19709, MGC2022, MGC5140, PP3381, WBMT
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 31.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
This gene encodes a protein containing a nuclear localization signal and an S-adenosyl-L-methionine binding motif typical of methyltransferases, suggesting that the encoded protein may act on DNA methylation. This gene is deleted in Williams syndrome, a multisystem developmental disorder caused by the deletion of contiguous genes at 7q11.23. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
WBSCR22 (NP_059998.2, 1 a.a. ~ 281 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASRGRRPEHGGPPELFYDETEARKYVRNSRMIDIQTRMAGRALELLYLPENKPCYLLDIGCGTGLSGSYLSDEGHYWVGLDISPAMLDEAVDREIEGDLLLGDMGQGIPFKPGTFDGCISISAVQWLCNANKKSENPAKRLYCFFASLFSVLVRGSRAVLQLYPENSEQLELITTQATKAGFSGGMVVDYPNSAKAKKFYLCLFSGPSTFIPEGLSENQDEVEPRESVFTNERFPLRMSRRGMVRKSRAWVLEKKERHRRQGREVRPDTQYTGRKRKPRF
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)