Acerca de este artículo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 37.4 kDa
species reactivity
mouse, human
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GLRX3(10539)
Immunogen
GLRX3 (NP_006532.2, 1 a.a. ~ 335 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAGAAEAAVAAVEEVGSAGQFEELLRLKAKSLLVVHFWAPWAPQCAQMNEVMAELAKELPQVSFVKLEAEGVPEVSEKYEISSVPTFLFFKNSQKIDRLDGAHAPELTKKVQRHASSGSFLPSANEHLKEDLNLRLKKLTHAAPCMLFMKGTPQEPRCGFSKQMVEILHKHNIQFSSFDIFSDEEVRQGLKAYSSWPTYPQLYVSGELIGGLDIIKELEASEELDTICPKAPKLEERLKVLTNKASVMLFMKGNKQEAKCGFSKQILEILNSTGVEYETFDILEDEEVRQGLKAYSNWPTYPQLYVKGELVGGLDIVKELKENGELLPILRGEN
Sequence
MAAGAAEAAVAAVEEVGSAGQFEELLRLKAKSLLVVHFWAPWAPQCAQMNEVMAELAKELPQVSFVKLEAEGVPEVSEKYEISSVPTFLFFKNSQKIDRLDGAHAPELTKKVQRHASSGSFLPSANEHLKEDLNLRLKKLTHAAPCMLFMKGTPQEPRCGFSKQMVEILHKHNIQFSSFDIFSDEEVRQGLKAYSSWPTYPQLYVSGELIGGLDIIKELEASEELDTICPKAPKLEERLKVLTNKASVMLFMKGNKQEAKCGFSKQILEILNSTGVEYETFDILEDEEVRQGLKAYSNWPTYPQLYVKGELVGGLDIVKELKENGELLPILRGEN
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-GLRX3 antibody produced in rabbit
— o —
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?