Documentos clave
SAB1410035
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OXSR1 antibody produced in mouse
clone 1F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
KIAA1101, OSR1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.63 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... OXSR1(9943)
Descripción general
The product of this gene belongs to the Ser/Thr protein kinase family of proteins. It regulates downstream kinases in response to environmental stress, and may play a role in regulating the actin cytoskeleton. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
OXSR1 (AAH08726.1, 351 a.a. ~ 450 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KAAISQLRSPRVKESISNSELFPTTDPVGTLLQVPEQISAHLPQPAGQIATQPTQVSLPPTAEPAKTAQALSSGSGSQETKIPISLVLRLRNSKKELNDI
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)