Documentos clave
SAB1409367
Sigma-Aldrich
Anti-NFIL3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
E4BP4, IL3BP1, NF-IL3A, NFIL3A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 51.5 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NFIL3(4783)
Descripción general
Expression of interleukin-3 (IL3; MIM 147740) is restricted to activated T cells, natural killer (NK) cells, and mast cell lines. Transcription initiation depends on the activating capacity of specific protein factors, such as NFIL3, that bind to regulatory regions of the gene, usually upstream of the transcription start site (Zhang et al., 1995 [PubMed 7565758]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
NFIL3 (NP_005375.2, 1 a.a. ~ 462 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQLRKMQTVKKEQASLDASSNVDKMMVLNSALTEVSEDSTTGEELLLSEGSVGKNKSSACRRKREFIPDEKKDAMYWEKRRKNNEAAKRSREKRRLNDLVLENKLIALGEENATLKAELLSLKLKFGLISSTAYAQEIQKLSNSTAVYFQDYQTSKSNVSSFVDEHEPSMVSSSCISVIKHSPQSSLSDVSEVSSVEHTQESSVQGSCRSPENKFQIIKQEPMELESYTREPRDDRGSYTASIYQNYMGNSFSGYSHSPPLLQVNRSSSNSPRTSETDDGVVGKSSDGEDEQQVPKGPIHSPVELKHVHATVVKVPEVNSSALPHKLRIKAKAMQIKVEAFDNEFEATQKLSSPIDMTSKRHFELEKHSAPSMVHSSLTPFSVQVTNIQDWSLKSEHWHQKELSGKTQNSFKTGVVEMKDSGYKVSDPENLYLKQGIANLSAEVVSLKRLIATQPISASDSG
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)