Documentos clave
SAB1409296
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SMAD5 antibody produced in mouse
clone 5E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp781C1895, DKFZp781O1323, Dwfc, JV5-1, MADH5
Seleccione un Tamaño
100 μG
$541.00
$541.00
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
$541.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$541.00
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5E12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 34.21 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SMAD5(4090)
Inmunógeno
SMAD5 (AAH09682, 105 a.a. ~ 182 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KPLDICEFPFGSKQKEVCINPYHYKRVESPVLPPVLVPRHNEFNPQHSLLVQFRNLSHNEPHMPQNATFPDSFHQPNN
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)