Documentos clave
SAB1409213
Sigma-Aldrich
Anti-MMAB antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ATR, MGC20496
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 27.4 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MMAB(326625)
Descripción general
This gene encodes a protein that catalyzes the final step in the conversion of vitamin B(12) into adenosylcobalamin (AdoCbl), a vitamin B12-containing coenzyme for methylmalonyl-CoA mutase. Mutations in the gene are the cause of vitamin B12-dependent methylmalonic aciduria linked to the cblB complementation group. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
MMAB (NP_443077.1, 1 a.a. ~ 250 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAVCGLGSRLGLGSRLGLRGCFGAARLLYPRFQSRGPQGVEDGDRPQPSSKTPRIPKIYTKTGDKGFSSTFTGERRPKDDQVFEAVGTTDELSSAIGFALELVTEKGHTFAEELQKIQCTLQDVGSALATPCSSAREAHLKYTTFKAGPILELEQWIDKYTSQLPPLTAFILPSGGKISSALHFCRAVCRRAERRVVPLVQMGETDANVAKFLNRLSDYLFTLARYAAMKEGNQEKIYMKNDPSAESEGL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)