MilliporeSigma
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1409191
Sigma-Aldrich
Anti-HK1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HK1-ta, HK1-tb, HK1-tc, HKI, HXK1
Seleccione un Tamaño
50 μG
$541.00
$541.00
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
$541.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$541.00
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 102.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HK1(3098)
Categorías relacionadas
Descripción general
Hexokinases phosphorylate glucose to produce glucose-6-phosphate, the first step in most glucose metabolism pathways. This gene encodes a ubiquitous form of hexokinase which localizes to the outer membrane of mitochondria. Mutations in this gene have been associated with hemolytic anemia due to hexokinase deficiency. Alternative splicing of this gene results in five transcript variants which encode different isoforms, some of which are tissue-specific. Each isoform has a distinct N-terminus; the remainder of the protein is identical among all the isoforms. A sixth transcript variant has been described, but due to the presence of several stop codons, it is not thought to encode a protein. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
HK1 (NP_277031.1, 1 a.a. ~ 916 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDCEHSLSLPCRGAEAWEIGIDKYLYAMRLSDETLIDIMTRFRKEMKNGLSRDFNPTATVKMLPTFVRSIPDGSEKGDFIALDLGGSSFRILRVQVNHEKNQNVHMESEVYDTPENIVHGSGSQLFDHVAECLGDFMEKRKIKDKKLPVGFTFSFPCQQSKIDEAILITWTKRFKASGVEGADVVKLLNKAIKKRGDYDANIVAVVNDTVGTMMTCGYDDQHCEVGLIIGTGTNACYMEELRHIDLVEGDEGRMCINTEWGAFGDDGSLEDIRTEFDREIDRGSLNPGKQLFEKMVSGMYLGELVRLILVKMAKEGLLFEGRITPELLTRGKFNTSDVSAIEKNKEGLHNAKEILTRLGVEPSDDDCVSVQHVCTIVSFRSANLVAATLGAILNRLRDNKGTPRLRTTVGVDGSLYKTHPQYSRRFHKTLRRLVPDSDVRFLLSESGSGKGAAMVTAVAYRLAEQHRQIEETLAHFHLTKDMLLEVKKRMRAEMELGLRKQTHNNAVVKMLPSFVRRTPDGTENGDFLALDLGGTNFRVLLVKIRSGKKRTVEMHNKIYAIPIEIMQGTGEELFDHIVSCISDFLDYMGIKGPRMPLGFTFSFPCQQTSLDAGILITWTKGFKATDCVGHDVVTLLRDAIKRREEFDLDVVAVVNDTVGTMMTCAYEEPTCEVGLIVGTGSNACYMEEMKNVEMVEGDQGQMCINMEWGAFGDNGCLDDIRTHYDRLVDEYSLNAGKQRYEKMISGMYLGEIVRNILIDFTKKGFLFRGQISETLKTRGIFETKFLSQIESDRLALLQVRAILQQLGLNSTCDDSILVKTVCGVVSRRAAQLCGAGMAAVVDKIRENRGLDRLNVTVGVDGTLYKLHPHFSRIMHQTVKELSPKCNVSFLLSEDGSGKGAALITAVGVRLRTEASS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Maria Ceprian et al.
International journal of molecular sciences, 25(8) (2024-04-27)
Demyelinating Charcot-Marie-Tooth 4G (CMT4G) results from a recessive mutation in the 5'UTR region of the Hexokinase 1 (HK1) gene. HK participates in mitochondrial calcium homeostasis by binding to the Voltage-Dependent Anion Channel (VDAC), through its N-terminal porin-binding domain. Our hypothesis