MilliporeSigma
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1408153
Sigma-Aldrich
Anti-PNPT1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp762K1914, OLD35, PNPASE, old-35
Seleccione un Tamaño
50 μG
$541.00
$541.00
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB1066
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
$541.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$541.00
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB1066
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~85.9 kDa
reactividad de especies
rat, human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PNPT1(87178)
Descripción general
PNPT1 is a subunit of the exosome complex, which is involved in 3-prime-to-5-prime exoribonuclease activity for RNA processing and degradation (Raijmakers et al., 2002 [PubMed 12419256]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
PNPT1 (NP_149100.1, 1 a.a. ~ 783 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAACRYCCSCLRLRPLSDGPFLLPRRDRALTQLQVRALWSSAGSRAVAVDLGNRKLEISSGKLARFADGSAVVQSGDTAVMVTAVSKTKPSPSQFMPLVVDYRQKAAAAGRIPTNYLRREVGTSDKEILTSRIIDRSIRPLFPAGYFYDTQVLCNLLAVDGVNEPDVLAINGASVALSLSDIPWNGPVGAVRIGIIDGEYVVNPTRKEMSSSTLNLVVAGAPKSQIVMLEASAENILQQDFCHAIKVGVKYTQQIIQGIQQLVKETGVTKRTPQKLFTPSPEIVKYTHKLAMERLYAVFTDYEHDKVSRDEAVNKIRLDTEEQLKEKFPEADPYEIIESFNVVAKEVFRSIVLNEYKRCDGRDLTSLRNVSCEVDMFKTLHGSALFQRGQTQVLCTVTFDSLESGIKSDQVITAINGIKDKNFMLHYEFPPYATNEIGKVTGLNRRELGHGALAEKALYPVIPRDFPFTIRVTSEVLESNGSSSMASACGGSLALMDSGVPISSAVAGVAIGLVTKTDPEKGEIEDYRLLTDILGIEDYNGDMDFKIAGTNKGITALQADIKLPGIPIKIVMEAIQQASVAKKEILQIMNKTISKPRASRKENGPVVETVQVPLSKRAKFVGPGGYNLKKLQAETGVTISQVDEETFSVFAPTPSAMHEARDFITEICKDDQEQQLEFGAVYTATITEIRDTGVMVKLYPNMTAVLLHNTQLDQRKIKHPTALGLEVGQEIQVKYFGRDPADGRMRLSRKVLQSPATTVVRTLNDRSSIVMGEPISQSSSNSQ
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)