Documentos clave
SAB1407910
Sigma-Aldrich
Anti-MRPL40 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ41774, MGC9400, MRP-L22, NLVCF, URIM
Seleccione un Tamaño
50 μG
$541.00
$541.00
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
$541.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$541.00
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~22.77 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MRPL40(64976)
Descripción general
Mammalian mitochondrial ribosomal proteins are encoded by nuclear genes and help in protein synthesis within the mitochondrion. Mitochondrial ribosomes (mitoribosomes) consist of a small 28S subunit and a large 39S subunit. They have an estimated 75% protein to rRNA composition compared to prokaryotic ribosomes, where this ratio is reversed. Another difference between mammalian mitoribosomes and prokaryotic ribosomes is that the latter contain a 5S rRNA. Among different species, the proteins comprising the mitoribosome differ greatly in sequence, and sometimes in biochemical properties, which prevents easy recognition by sequence homology. This gene encodes a 39S subunit protein. Deletions in this gene may contribute to the etiology of velo-cardio-facial syndrome and DiGeorge syndrome. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
MRPL40 (AAH09707, 1 a.a. ~ 206 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTASVLRSISLALRPTSGLLGTWQTQLRETHQRASLLSFWELIPMRSEPLRKKKKVDPKKDQEAKERLKRKIRKLEKATQELIPIEDFITPLKFLDKARERPQVELTFEETERRALLLKKWSLYKQQERKMERDTIRAMLEAQQEALEELQLESPKLHAEAIKRDPNLFPFEKEGPHYTPPIPNYQPPEGRYNDITKVYTQVEFKR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)