Documentos clave
SAB1407765
Sigma-Aldrich
Anti-RARSL antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ArgRS, DALRD2, MGC14993, MGC23778, PCH6, PRO1992, RARSL, dJ382I10.6
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~65.5 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RARS2(57038)
Categorías relacionadas
Descripción general
The protein encoded by this gene is an arginyl-tRNA synthetase that is found in the mitochondrial matrix. Defects in this gene are a cause of pontocerebellar hypoplasia type 6 (PCH6). (provided by RefSeq)
Inmunógeno
RARSL (NP_064716, 1 a.a. ~ 578 a.a) full-length human protein.
Sequence
MACGFRRAIACQLSRVLNLPPENLITSISAVPISQKEEVADFQLSVDSLLEKDNDHSRPDIQVQAKRLAEKLRCDTVVSEISTGQRTVNFKINRELLTKTVLQQVIEDGSKYGLKSELFSGLPQKKIVVEFSSPNVAKKFHVGHLRSTIIGNFIANLKEALGHQVIRINYLGDWGMQFGLLGTGFQLFGYEEKLQSNPLQHLFEVYVQVNKEAADDKSVAKAAQEFFQRLELGDVQALSLWQKFRDLSIEEYIRVYKRLGVYFDEYSGESFYREKSQEVLKLLESKGLLLRTIKGTAVVDLSGNGDPSSICTVMRSDGTSLYATRDLAAAIDRMDKYNFDTMIYVTDKGQKKHFQQVFQMLKIMGYDWAERCQHVPFGVVQGMKTRRGDVTFLEDVLNEIQLRMLQNMASIKTTKELKNPQETAERVGLAALIIQDFKGLLLSDYKFSWDRVFQSRGDTGVFLQYTHARLHSLEETFGCGYLNDFNTACLQEPQSVSILQHLLRFDEVLYKSSQDFQPRHIVSYLLTLSHLAAVAHKTLQIKDSPPEVAGARLHLFKAVRSVLANGMKLLGITPVCRM
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)