Documentos clave
SAB1407750
Sigma-Aldrich
Anti-AGPAT4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
1-AGPAT4, LPAAT-delta, dJ473J16.2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~44 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AGPAT4(56895)
Descripción general
This gene encodes a member of the 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase family. This integral membrane protein converts lysophosphatidic acid to phosphatidic acid, the second step in de novo phospholipid biosynthesis. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
AGPAT4 (NP_064518.1, 1 a.a. ~ 378 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDLAGLLKSQFLCHLVFCYVFIASGLIINTIQLFTLLLWPINKQLFRKINCRLSYCISSQLVMLLEWWSGTECTIFTDPRAYLKYGKENAIVVLNHKFEIDFLCGWSLSERFGLLGGSKVLAKKELAYVPIIGWMWYFTEMVFCSRKWEQDRKTVATSLQHLRDYPEKYFFLIHCEGTRFTEKKHEISMQVARAKGLPRLKHHLLPRTKGFAITVRSLRNVVSAVYDCTLNFRNNENPTLLGVLNGKKYHADLYVRRIPLEDIPEDDDECSAWLHKLYQEKDAFQEEYYRTGTFPETPMVPPRRPWTLVNWLFWASLVLYPFFQFLVSMIRSGSSLTLASFILVFFVASVGVRWMIGVTEIDKGSAYGNSDSKQKLND
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)