Documentos clave
SAB1406975
Sigma-Aldrich
Anti-B3GNT3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
B3GAL-T8, B3GN-T3, B3GNT-3, HP10328, TMEM3, beta3Gn-T3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~42.5 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... B3GNT3(10331)
Categorías relacionadas
Descripción general
This gene encodes a member of the beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase family. This enzyme is a type II transmembrane protein and contains a signal anchor that is not cleaved. It prefers the substrates of lacto-N-tetraose and lacto-N-neotetraose, and is involved in the biosynthesis of poly-N-acetyllactosamine chains and the biosynthesis of the backbone structure of dimeric sialyl Lewis a. It plays dominant roles in L-selectin ligand biosynthesis, lymphocyte homing and lymphocyte trafficking. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
B3GNT3 (AAH67423.1, 1 a.a. ~ 372 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKYLRHRRPNATLILAIGAFTLLLFSLLVSPPTCKVQEQPPAIPEALAWPTPPTRPAPAPCHANTSMVTHPDFATQPQHVQNFLLYRHCRHFPLLQDVPPSKCAQPVFLLLVIKSSPSNYVRRELLRRTWGRERKVRGLQLRLLFLVGTASNPHEARKVNRLLELEAQTHGDILQWDFHDSFFNLTLKQVLFLQWQETRCANASFVLNGDDDVFAHTDNMVFYLQDHDPGRHLFVGQLIQNVGPIRAFWSKYYVPEVVTQNERYPPYCGGGGFLLSRFTAAALRRAAHVLDIFPIDDVFLGMCLELEGLKPASHSGIRTSGVRAPSQHLSSFDPCFYRDLLLVHRFLPYEMLLMRDALNQPNLTCGNQTQIY
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)