SAB1406767
Anti-HIP1R antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ14000, FLJ27022, HIP12, HIP3, ILWEQ, KIAA0655, MGC47513
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~119.4 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HIP1R(9026)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Sequence
MNSIKNVPARVLSRRPGHSLEAEREQFDKTQAISISKAINTQEAPVKEKHARRIILGTHHEKGAFTFWSYAIGLPLPSSSILSWKFCHVLHKVLRDGHPNVLHDCQRYRSNIREIGDLWGHLHDRYGQLVNVYTKLLLTKISFHLKHPQFPAGLEVTDEVLEKAAGTDVNNIFQLTVEMFDYMDCELKLSESVFRQLNTAIAVSQMSSGQCRLAPLIQVIQDCSHLYHYTVKLLFKLHSCLPADTLQGHRDRFHEQFHSLRNFFRRASDMLYFKRLIQIPRLPEGPPNFLRASALAEHIKPVVVIPEEAPEDEEPENLIEISTGPPAGEPVVVADLFDQTFGPPNGSVKDDRDLQIESLKREVEMLRSELEKIKLEAQRYIAQLKSQVNALEGELEEQRKQKQKALVDNEQLRHELAQLRAAQLEGERSQGLREEAERKASATEARYNKLKEKHSELVHVHAELLRKNADTAKQLTVTQQSQEEVARVKEQLAFQVEQVKRESELKLEEKSDQLEKLKRELEAKAGELARAQEALSHTEQSKSELSSRLDTLSAEKDALSGAVRQREADLLAAQSLVRETEAALSREQQRSSQEQGELQGRLAERESQEQGLRQRLLDEQFAVLRGAAAEAAGILQDAVSKLDDPLHLRCTSSPDYLVSRAQEALDAVSTLEEGHAQYLTSLADASALVAALTRFSHLAADTIINGGATSHLAPTDPADRLIDTCRECGARALELMGQLQDQQALRHMQASLVRTPLQGILQLGQELKPKSLDVRQEELGAVVDKEMAATSAAIEDAVRRIEDMMNQARHASSGVKLEVNERILNSCTDLMKAIRLLVTTSTSLQKEIVESGRGAATQQEFYAKNSRWTEGLISASKAVGWGATQLVEAADKVVLHTGKYEELIVCSHEIAASTAQLVAASKVKANKHSPHLSRLQECSRTVNERAANVVASTKSGQEQIEDRDTMDFSGLSLIKLKKQEMETQVRVLELEKTLEAERMRLGELRKQHYVLAGASGSPGEEVAIRPSTAPRSVTTKKPPLAQKPSVAPRQDHQLDKKDGIYPAQLVNY
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)