Documentos clave
SAB1406341
Sigma-Aldrich
Anti-TWF1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
A6, MGC23788, MGC41876, PTK9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~43.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TWF1(5756)
Descripción general
This gene encodes twinfilin, an actin monomer-binding protein conserved from yeast to mammals. Studies of the mouse counterpart suggest that this protein may be an actin monomer-binding protein, and its localization to cortical G-actin-rich structures may be regulated by the small GTPase RAC1. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
TWF1 (NP_002813.2, 1 a.a. ~ 384 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTRRGRRRSSHFLGPPAGAAGCTQRRSRELAAAAMSHQTGIQASEDVKEIFARARNGKYRLLKISIENEQLVIGSYSQPSDSWDKDYDSFVLPLLEDKQPCYILFRLDSQNAQGYEWIFIAWSPDHSHVRQKMLYAATRATLKKEFGGGHIKDEVFGTVKEDVSLHGYKKYLLSQSSPAPLTAAEEELRQIKINEVQTDVGVDTKHQTLQGVAFPISREAFQALEKLNNRQLNYVQLEIDIKNEIIILANTTNTELKDLPKRIPKDSARYHFFLYKHSHEGDYLESIVFIYSMPGYTCSIRERMLYSSCKSRLLEIVERQLQMDVIRKIEIDNGDELTADFLYEEVHPKQHAHKQSFAKPKGPAGKRGIRRLIRGPAETEATTD
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)