Documentos clave
SAB1405751
Sigma-Aldrich
Anti-ELF1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~67.5 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ELF1(1997)
Descripción general
This gene encodes an E26 transformation-specific related transcription factor. The encoded protein is primarily expressed in lymphoid cells and acts as both an enhancer and a repressor to regulate transcription of various genes. Alternative splicing results in multiple transcript variants. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ELF1 (NP_758961.1, 1 a.a. ~ 619 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAVVQQNDLVFEFASNVMEDERQLGDPAIFPAVIVEHVPGADILNSYAGLACVEEPNDMITESSLDVAEEEIIDDDDDDITLTVEASCHDGDETIETIEAAEALLNMDSPGPMLDEKRINNNIFSSPEDDMVVAPVTHVSVTLDGIPEVMETQQVQEKYADSPGASSPEQPKRKKGRKTKPPRPDSPATTPNISVKKKNKDGKGNTIYLWEFLLALLQDKATCPKYIKWTQREKGIFKLVDSKAVSRLWGKHKNKPDMNYETMGRALRYYYQRGILAKVEGQRLVYQFKEMPKDLIYINDEDPSSSIESSDPSLSSSATSNRNQTSRSRVSSSPGVKGGATTVLKPGNSKAAKPKDPVEVAQPSEVLRTVQPTQSPYPTQLFRTVHVVQPVQAVPEGEAARTSTMQDETLNSSVQSIRTIQAPTQVPVVVSPRNQQLHTVTLQTVPLTTVIASTDPSAGTGSQKFILQAIPSSQPMTVLKENVMLQSQKAGSPPSIVLGPAQVQQVLTSNVQTICNGTVSVASSPSFSATAPVVTFSPRSSQLVAHPPGTVITSVIKTQETKTLTQEVEKKESEDHLKENTEKTEQQPQPYVMVVSSSNGFTSQVAMKQNELLEPNSF
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)