Documentos clave
SAB1405392
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EBF3 antibody produced in mouse
clone 1G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
COE3, O/E-2
Seleccione un Tamaño
100 μG
$476.08
$476.08
Precio de catálogo$541.00Ahorre 12 %
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
$476.08
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
$476.08
Precio de catálogo$541.00Ahorre 12 %
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1G3, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~37.11 kDa
species reactivity
human, rat
technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EBF3(253738)
Immunogen
EBF3 (NP_001005463, 381 a.a. ~ 480 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LYGMPHNNQEIILKRAADIAEALYSVPRNHNQIPTLGNNPAHTGMMGVNSFSSQLAVNVSETSQANDQVGYSRNTSSVSPRGYVPSSTPQQSNYNTVSTS
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)