Documentos clave
SAB1405299
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SETDB2 antibody produced in mouse
clone 2F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
C13orf4, CLLD8, CLLL8, DKFZp586I0123, DKFZp761J1217, KMT1F
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2F4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SETDB2(83852)
Descripción general
Proteins that contain a SET domain, such as SETDB2, modulate gene expression epigenetically through histone H3 (see MIM 601128) methylation. SETDB2 is likely a histone H3 methyltransferase, as it contains both the active site and flanking cysteine residues required for catalytic activity (Zhang et al., 2003 [PubMed 12754510]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
SETDB2 (NP_114121.1, 451 a.a. ~ 550 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HPRTAKTEKCPPKFSNNPKELTMETKYDNISRIQYHSVIRDPESKTAIFQHNGKKMEFVSSESVTPEDNDGFKPPREHLNSKTKGAQKDSSSNHVDEFED
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)