Documentos clave
SAB1404978
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF281 antibody produced in mouse
clone 1C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ12859, FLJ14378, ZBP-99, ZNP-99
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.88 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... ZNF281(23528)
Inmunógeno
ZNF281 (NP_036614, 787 a.a. ~ 893 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KLTSQKEQKNLESSTGFQIPSQELASQIDPQKDIEPRTTYQIENFAQAFGSQFKSGSRVPMTFITNSNGEVDHRVRTSVSDFSGYTNMMSDVSEPCSTRVKTPTSQS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)