Documentos clave
SAB1404945
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SCMH1 antibody produced in mouse
clone 1H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Scml3
Seleccione un Tamaño
100 μG
$541.00
$541.00
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
$541.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$541.00
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1H2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SCMH1(22955)
Inmunógeno
SCMH1 (NP_036368, 404 a.a. ~ 502 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EKLCHNLRSDNLFGNQPFTQTHLSLTAIEYSHSHDRYLPGETFVLGNSLARSLEPHSDSMDSASNPTNLVSTSQRHRPLLSSCGLPPSTASAVRRLCSR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)