MilliporeSigma
SAB1404792
Monoclonal Anti-RBM6, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
3G2, DEF-3, DEF3, DKFZp686B0877, FLJ36517, HLC-11, NY-LU-12, g16
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4B3, monoclonal
Application:
ELISA (c), ELISA (i), WB
Citations:
3
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4B3, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~37.11 kDa
species reactivity
human
technique(s)
capture ELISA: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RBM6(10180)
General description
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant RBM6. RNA binding motif protein 6 (RBM6) is expressed in peripheral blood leukocytes, thymus and lymph nodes. The gene encoding it is localized on human chromosome 3p21.3 and has 21 exons.
Immunogen
RBM6 (NP_005768.1, 1024 a.a. ~ 1123 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DSPERKRIKYSRETDSDRKLVDKEDIDTSSKGGCVQQATGWRKGTGLGYGHPGLASSEEAEGRMRGPSVGASGRTSKRQSNETYRDAVRRVMFARYKELD
Biochem/physiol Actions
RNA binding motif protein 6 (RBM6) associates with RNA. It has been linked to lung cancers.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)