Documentos clave
SAB1404756
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZFYVE16, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp686E13162, ENDOFIN, KIAA0305
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2E2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZFYVE16(9765)
Descripción general
The ZFYVE16 gene encodes endofin, an endosomal protein implicated in regulating membrane trafficking. It is characterized by the presence of a phosphatidylinositol 3-phosphate-binding FYVE domain positioned in the middle of the molecule (Seet et al., 2004 [PubMed 14613930]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
ZFYVE16 (NP_055548, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDSYFKAAVSDLDKLLDDFEQNPDEQDYLQDVQNAYDSNHCSVSSELASSQRTSLLPKDQECVNSCASSETSYGTNESSLNEKTLKGLTSIQNEKNVTGL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)