Documentos clave
SAB1404661
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BAZ1B, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 5E9, ascites fluid
Sinónimos:
WBSCR10, WBSCR9, WSTF
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5E9, monoclonal
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BAZ1B(9031)
Descripción general
This gene encodes a member of the bromodomain protein family. The bromodomain is a structural motif characteristic of proteins involved in chromatin-dependent regulation of transcription. This gene is deleted in Williams-Beuren syndrome, a developmental disorder caused by deletion of multiple genes at 7q11.23. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
BAZ1B (NP_075381, 1384 a.a. ~ 1483 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDFQTVQNKCSCGSYRSVQEFLTDMKQVFTNAEVYNCRGSHVLSCMVKTEQCLVALLHKHLPGHPYVRRKRKKFPDRLAEDEGDSEPEAVGQSRGRRQKK
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)