Documentos clave
SAB1404469
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TIE1 antibody produced in mouse
clone 3F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
JTK14, TIE
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3F4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TIE1(7075)
Inmunógeno
TIE1 (NP_005415, 422 a.a. ~ 521 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GFWECRVSTSGGQDSRRFKVNVKVPPVPLAAPRLLTKQSRQLVVSPLVSFSGDGPISTVRLHYRPQDSTMDWSTIVVDPSENVTLMNLRPKTGYSVRVQ*
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)