Documentos clave
SAB1404187
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDHB antibody produced in mouse
clone 1D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp564K0164, PHE1B
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~65.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDHB(5162)
Inmunógeno
PDHB (AAH00439, 1 a.a. ~ 359 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAAVSGLVRRPLREVSGLLKRRFHWTAPAALQVTVRDAINQGMDEELERDEKVFLLGEEVAQYDGAYKVSRGLWKKYGDKRIIDTPISEMGFAGIAVGAAMAGLRPICEFMTFNFSMQAIDQVINSAAKTYYMSGGLQPVPIVFRGPNGASAGVAAQHSQCFAAWYGHCPGLKVVSPWNSEDAKGLIKSAIRDNNPVVVLENELMYGVPFEFPPEAQSKDFLIPIGKAKIERQGTHITVVSHSRPVGHCLEAAAVLSKEGVECEVINMRTIRPMDMETIEASVMKTNHLVTVEGGWPQFGVGAEICARIMEGPAFNFLDAPAVRVTGADVPMPYAKILEDNSIPQVKDIIFAIKKTLNI
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)