Documentos clave
SAB1403903
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HAGH antibody produced in mouse
clone 4D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GLO2, GLX2, GLXII, HAGH1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4D3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HAGH(3029)
Descripción general
The enzyme encoded by this gene is classified as a thiolesterase and is responsible for the hydrolysis of S-lactoyl-glutathione to reduced glutathione and D-lactate. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
HAGH (NP_005317, 161 a.a. ~ 260 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GRLPPDTRVYCGHEYTINNLKFARHVEPGNAAIREKLAWAKEKYSIGEPTVPSTLAEEFTYNPFMRVREKTVQQHAGETDPVTTMRAVRREKDQFKMPRD
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)